3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC402142-1G PC402142-250MG
APOSPC402142-1GEA 560 EUR
APOSPC402142-1G APOSPC402142-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02178931
Núm. CAS: 1106940-94-6