3,5-Bis(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4024-1G
PC4024-10G
PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA
232
EUR
APOSPC4024-1G
APOSPC4024-10G
APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluorometil)piridina 97%
3,5-Bis(trifluorometil)piridina
Formula:
C₇H₃F₆N MW: 215.1 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C Pto. de fusión: 38…40 °C Pto. de inflamación: 44.4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128904 Núm. CAS: 20857-47-0 UN: 2926 ADR: 4.1+6.1 III |