3-Fluoro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 143 EUR
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066450
Núm. CAS: 19883-77-3