2,6-Bis(trifluorometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 69.6 EUR
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluorometil)piridina
2,6-Bis(trifluorometil)piridina
Formula: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 55…58 °C
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236675
Núm. CAS: 455-00-5