2-Amino-4-(trifluorometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 89.9 EUR
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluorometil)piridina
2-Amino-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077455
Núm. CAS: 106447-97-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III