2,3-Bis(trifluorometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 108 EUR
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluorometil)piridina
2,3-Bis(trifluorometil)piridina
Formula: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C/18mmHg
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093763
Núm. CAS: 1644-68-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III