5-Fluoro-2-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 26.1 EUR
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluoro-2-nitrotolueno 98%
5-Fluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 28
Densidad: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007283
Núm. CAS: 446-33-3
EINECS: 207-164-4