(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC403116-250MG PC403116-1G
APOSPC403116-250MGEA 106 EUR
APOSPC403116-250MG APOSPC403116-1G
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213866
Núm. CAS: 205744-16-7