2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4034-1G PC4034-500MG
APOSPC4034-1GEA 232 EUR
APOSPC4034-1G APOSPC4034-500MG
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₃F₃N₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07786303
Núm. CAS: 299440-05-4