3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 126 EUR
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₆F₆O₂
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799487
Núm. CAS: 155814-20-3