Isotiocianato de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4039-5G
APOSPC4039-5GEA 0 EUR
APOSPC4039-5G
Isotiocianato de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenilo
Isotiocianato de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenilo
Formula: C₅H₅BrF₃NOS
MW: 264,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 238742-91-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III