4-Fluoro-2-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 0 EUR
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluoro-2-nitrotolueno 98%
4-Fluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. Ebullición: 137…139 °C/83mmHg
Pto. de fusión: 25…27 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007200
Núm. CAS: 446-10-6
EINECS: 207-161-8