1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC404005-250MG PC404005-1G
APOSPC404005-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC404005-250MG APOSPC404005-1G
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375076
Núm. CAS: 84331-14-6