Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC4043-1G PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4043-1G APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219657
Núm. CAS: 175203-42-6