4-Fluoro-3-nitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluoro-3-nitrotolueno 99%
4-Fluoro-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. Ebullición: 241 °C
Pto. de fusión: 22…30 °C
Densidad: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007060
Núm. CAS: 446-11-7