1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC404506-1G PC404506-250MG
APOSPC404506-1GEA 0 EUR
APOSPC404506-1G APOSPC404506-250MG
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Formula: C₁₇H₁₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260389
Núm. CAS: 714953-86-3