Mefloquine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2R)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride, rel-(S)-(2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((R)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride, Mefloquine HCI
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 112 EUR
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquine hydrochloride
Mefloquine hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₆F₆N₂O
Pto. de fusión: 259…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797519
Núm. CAS: 51773-92-3