6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Amino-6-fluoroquinoline
PC404560-1G
PC404560-5G
APOSPC404560-1GEA
343
EUR
APOSPC404560-1G
APOSPC404560-5G
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Formula:
C₉H₇FN₂ MW: 162,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664759 Núm. CAS: 874800-60-9 |