3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 426 EUR
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Formula: C₃HCl₂F₃O
MW: 180,94 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461592
Núm. CAS: 126266-75-9