4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC404614-1G PC404614-5G
APOSPC404614-1GEA 243 EUR
APOSPC404614-1G APOSPC404614-5G
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505132
Núm. CAS: 1070879-47-8