2-Cloro-6-fluoroquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC404621-1G PC404621-250MG
APOSPC404621-1GEA 114 EUR
APOSPC404621-1G APOSPC404621-250MG
2-Cloro-6-fluoroquinolina 98%
2-Cloro-6-fluoroquinolina
Formula: C₉H₅ClFN
Número MDL: MFCD08236768
Núm. CAS: 77119-53-0