N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 73 EUR
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida 99%
N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida
Formula: C₆H₁₀F₃NO
Pto. Ebullición: 65…67 °C/24mmHg
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192034
Núm. CAS: 360-92-9