(4-Fluorophenoxy)acetohidrazida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenoxy)acetohydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetic acid hydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetohydrazide
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 510 EUR
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorophenoxy)acetohidrazida 98%
(4-Fluorophenoxy)acetohidrazida
Formula: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
MW: 184,17 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082651
Núm. CAS: 1737-62-8