3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC405000-1G
PC405000-10G
PC405000-5G
APOSPC405000-1GEA
0
EUR
APOSPC405000-1G
APOSPC405000-10G
APOSPC405000-5G
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Formula:
C3H6ClF2N Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05663714 Núm. CAS: 288315-03-7 |