3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405003-1G PC405003-5G
APOSPC405003-1GEA 21.9 EUR
APOSPC405003-1G APOSPC405003-5G
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Formula: C₄H₈ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10001382
Núm. CAS: 637031-93-7