3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405007-1G PC405007-5G
APOSPC405007-1GEA 24.8 EUR
APOSPC405007-1G APOSPC405007-5G
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C4H9ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038329
Núm. CAS: 169750-17-8