trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl trans-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Fluoro-4-hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
PC405008-1G PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA 212 EUR
APOSPC405008-1G APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆FNO₃
MW: 205,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032106
Núm. CAS: 869481-93-6