2,2-Difluoroacetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4051-100G PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA 364 EUR
APOSPC4051-100G APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Formula: C₂H₃F₂NO
Pto. de fusión: 45…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01896431
Núm. CAS: 359-38-6