Ácido 5-fluoroorotico monohidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4054-25G PC4054-5G
APOSPC4054-25GEA 422 EUR
APOSPC4054-25G APOSPC4054-5G
Ácido 5-fluoroorotico monohidrato 98%
Ácido 5-fluoroorotico monohidrato
Useful in the selection of orotidine-5'-phosphatedecarboxylase mutants in Saccharomycescerevisiae: Genetics, 1984, 107, 179.
Formula: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
Pto. de fusión: 255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150658
Núm. CAS: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0