3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405594-1G PC405594-5G PC405594-10G
APOSPC405594-1GEA 422 EUR
APOSPC405594-1G APOSPC405594-5G APOSPC405594-10G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅BrF₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652416
Núm. CAS: 1240257-95-7