2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405595-1G PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA 422 EUR
APOSPC405595-1G APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅F₆NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652446
Núm. CAS: 1240257-94-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III