3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405651-1G PC405651-5G
APOSPC405651-1GEA 348 EUR
APOSPC405651-1G APOSPC405651-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₄BrF₅O₂S
MW: 247,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652482
Núm. CAS: 1180675-98-2