4-(Pentafluorothio)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 116 EUR
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Formula: C₇H₈F₅NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06213675
UN: 2735
ADR: 8,III