3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 192 EUR
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄BrF₅OS
MW: 311,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652483
Núm. CAS: 1240257-22-0