3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405666-1G PC405666-5G PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA 348 EUR
APOSPC405666-1G APOSPC405666-5G APOSPC405666-10G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄F₆OS
MW: 250,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652417
Núm. CAS: 1240257-92-4