2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405667-1G PC405667-5G PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA 1060 EUR
APOSPC405667-1G APOSPC405667-5G APOSPC405667-10G
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅ClF₅NS
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20731080
Núm. CAS: 165114-85-2