3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405668-1G PC405668-5G
APOSPC405668-1GEA 348 EUR
APOSPC405668-1G APOSPC405668-5G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₃ClF₅NS
MW: 263,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201047
Núm. CAS: 159727-28-3