2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 575 EUR
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅F₆NS
MW: 237,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652511
Núm. CAS: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III