2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC405673-5G PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA 1050 EUR
APOSPC405673-5G APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₇H₃F₆NS
MW: 247,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652501
Núm. CAS: 1240256-91-0