2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC405679-1G PC405679-5G
APOSPC405679-1GEA 348 EUR
APOSPC405679-1G APOSPC405679-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₈H₇F₅O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652487
Núm. CAS: 1240256-83-0