3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)phenol
PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 348 EUR
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Formula: C₆H₄F₆OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652462
Núm. CAS: 1240257-72-0