4-Fluoropentylbenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4057E-1G PC4057E-5G
APOSPC4057E-1GEA 132 EUR
APOSPC4057E-1G APOSPC4057E-5G
4-Fluoropentylbenzene 99%
4-Fluoropentylbenzene
Formula: C₁₁H₁₅F
MW: 166,24 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079760
Núm. CAS: 28593-14-8