ω-Bromo-3-fluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-fluoroacetofenona, 2-Bromo-3'-fluoroacetofenona, Bromometil-m-fluorofenilcetona, 2-Bromo-1-(3-fluorofenil)etan-1-ona
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 150 EUR
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Bromo-3-fluoroacetofenona 97%
ω-Bromo-3-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
Pto. Ebullición: 76 °C/0,09mmHg
Pto. de fusión: 32…37 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00109756
Núm. CAS: 53631-18-8
UN: 3261
ADR: 8,III