ω-Bromo-4-fluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromometil-p-fluorofenilcetona, 2-Bromo-4'-fluoroacetofenona, α-Bromo-4-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fluorofenil)etan-1-ona
PC4060-25G PC4060-5G PC4060-100G
APOSPC4060-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4060-25G APOSPC4060-5G APOSPC4060-100G
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona 97%
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 45…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040830
Núm. CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8 II