1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4062-1G PC4062-5G
APOSPC4062-1GEA 132 EUR
APOSPC4062-1G APOSPC4062-5G
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₉H₇BrFN₃
Pto. Ebullición: 105 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435922
Núm. CAS: 214540-43-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III