2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 114 EUR
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Formula: C₄HCl₃F₆O
MW: 285,40 g/mol
Pto. Ebullición: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236021
Núm. CAS: 7594-49-2