N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
PC4064-5G PC4064-10G PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA 33.5 EUR
APOSPC4064-5G APOSPC4064-10G APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Triflating reagent.
Formula: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
MW: 358,23 g/mol
Pto. Ebullición: 80…90 °C/0,25mmHg
Pto. de fusión: 37…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191834
Núm. CAS: 145100-50-1