2-(4-Fluorofenil)etanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-fluorofenetilico
PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 71.2 EUR
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorofenil)etanol 97%
2-(4-Fluorofenil)etanol
Formula: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/20mmHg
Densidad: 1.121 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002898
Núm. CAS: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5