4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 29 EUR
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Pto. de fusión: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093065
Núm. CAS: 374790-99-5