2-Fluorofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Fluorophenol
PC4070-100G PC4070-500G PC4070-1KG
APOSPC4070-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4070-100G APOSPC4070-500G APOSPC4070-1KG
2-Fluorofenol 99%
2-Fluorofenol
Formula: C₆H₅FO
MW: 112.1 g/mol
Pto. Ebullición: 171…172 °C
Pto. de fusión: 14…16 °C
Densidad: 1.256 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002155
Núm. CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3 III